missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human B7-1/CD80 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18772709
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18772709 100 μg 100 microgramos
18792769 25 μg 25 microgramos
18735809 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18772709 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB140100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 9 publications

B7-1/CD80 Monoclonal specifically detects B7-1/CD80 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno B7-1/CD80
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF, In Situ Hybridization (ISH), ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 37711
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Neutralization 0.2-1 ug/mL, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC 5-25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P33681
Alias de gen Activation B7-1 antigen, B7, B71, BB1, CD28LG1, CD28LGB7-1 antigen), CD80, CD80 antigen, CD80 molecule, costimulatory factor CD80, costimulatory molecule variant IgV-CD80, CTLA-4 counter-receptor B7.1, T-lymphocyte activation antigen CD80
Símbolos de los genes CD80
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human B7-1/CD80 Val35-Asn242 (predicted) Accession # P33681
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 941
Especificidad de la prueba Detects human B7-1/CD80 in ELISAs. In sandwich immunoassays, no cross-reactivity or interference with recombinant human (rh) B7-2, recombinant mouse (rm) B7-1, rmB7-2, rhB7-H1, rhB7-H2, rhB7-H3 or rmPD-L2 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.