missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human ASK1 (C2) Synthetic Peptide
Descripción
ASK1 (C2) Synthetic Peptide, PEP-0328, from Invitrogen.
MAP3K5 (ASK1) is a serine/threonine kinase that is abundantly expressed in human heart and pancreas and are activated in response to various extracellular stimuli, including cytokines, growth factors and environmental stresses. A novel MAP kinase kinase kinase (MAPKKK) was identified and designated ASK1 (for apoptosis signal-regulating kinase 1) and MAPKKK5. ASK1 activates two different subgroups of MAPKK, MKK4 and MKK6, which in turn activates c-Jun N-terminal kinase (JNK) and p38 MAP kinase, respectively. ASK1/MAPKKK5 is activated by TNFR and Fas through the interaction with members of the TRAF family and Fas-associated protein Daxx. Overexpression of ASK1 induced apoptotic cell death and a catalytically inactive form of ASK1 inhibited TNF-a-induced apoptosis. ASK1 is expressed in variety of human and mouse tissues.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 4217 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q99683 |
| Nombre común | Human ASK1 (C2) |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?