Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de Arilsulfatasa B/ARSB humana
Código de producto. 17145169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17145169 5 x 96 pruebas cada uno
17854140 10 × 96 pruebas paquete de 10
17134693 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17145169
Marca: Invitrogen™ EH38RBX5
La Arilsulfatasa B/ARSB humana cuantifica la Arilsulfatasa B/ARSB humana en suero, plasma y sobrenadante.
La Arilsulfatasa B/ARSB humana cuantifica la Arilsulfatasa B/ARSB humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Arilsulfatasa B/ARSB humana recombinante y natural.
La arilsulfatasa B codificada por este gen pertenece a la familia de la sulfatasa. El homodímero de arilsulfatasa B hidroliza grupos de sulfato de N-Acetil-D-galactosamina, sulfato de condriotina y sulfato de dermatano. La proteína se enfoca a la lisozima. La mucopolisacaridosis tipo VI es un trastorno de almacenamiento lisosomal autosómico recesivo que resulta de una deficiencia de arilsulfatasa B. Se han encontrado dos variantes de transcripción alternativas empalmadas que codifican isoformas distintas para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 1110007C02Rik; AI480648; ARSB; arilsulfatasa B; arilsulfatasa B (MPS VI); complejo de arilsulfatasa B; regulación de arilsulfatasa B; estructura de arilsulfatasa B; regulación temporal de arilsulfatasa B; As1; As-1; As-1 r; As1-r; As-1 s; As1-s; As-1 t; As1-t; ASB; ASR-1; Ast-1; G4S; MPS6; N-acetilgalactosamina-4-sulfatasa
Intervalo del ensayo De 0,32 a 75 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,32 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P15848
Símbolo de gen ARSB
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Arilsulfatasa B
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min