missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de Arilsulfatasa B/ARSB humana

Código de producto. 17134693
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17134693 96 pruebas paquete de 96
17145169 5 x 96 pruebas cada uno
17854140 10 × 96 pruebas paquete de 10
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17134693

Marca: Invitrogen™ EH38RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La Arilsulfatasa B/ARSB humana cuantifica la Arilsulfatasa B/ARSB humana en suero, plasma y sobrenadante.

La Arilsulfatasa B/ARSB humana cuantifica la Arilsulfatasa B/ARSB humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la Arilsulfatasa B/ARSB humana recombinante y natural.

La arilsulfatasa B codificada por este gen pertenece a la familia de la sulfatasa. El homodímero de arilsulfatasa B hidroliza grupos de sulfato de N-Acetil-D-galactosamina, sulfato de condriotina y sulfato de dermatano. La proteína se enfoca a la lisozima. La mucopolisacaridosis tipo VI es un trastorno de almacenamiento lisosomal autosómico recesivo que resulta de una deficiencia de arilsulfatasa B. Se han encontrado dos variantes de transcripción alternativas empalmadas que codifican isoformas distintas para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso 1110007C02Rik; AI480648; ARSB; arilsulfatasa B; arilsulfatasa B (MPS VI); complejo de arilsulfatasa B; regulación de arilsulfatasa B; estructura de arilsulfatasa B; regulación temporal de arilsulfatasa B; As1; As-1; As-1 r; As1-r; As-1 s; As1-s; As-1 t; As1-t; ASB; ASR-1; Ast-1; G4S; MPS6; N-acetilgalactosamina-4-sulfatasa
Intervalo del ensayo De 0,32 a 75 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,32 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P15848
Símbolo de gen ARSB
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Arilsulfatasa B
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.