Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para artemina en humanos
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La artemina humana cuantifica la artemina humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la artemina humana natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de ligandos del factor neurotódico derivado de la línea celular glial (GDNF), que son un grupo de ligandos dentro de la superfamilia de moléculas de señalización TGF-beta. Los GDNF son únicos en tener propiedades neurotróficas y tienen un uso potencial para la terapia génica en enfermedades neurodegenerativas. Se ha demostrado que la artemina en cultivo apoya la supervivencia de varias poblaciones de neuronas periféricas y al menos una población de neuronas dopaminérgicas del SNC. Su papel en el PNS y el SNC está más fundamentado por su patrón de expresión en la proximidad de estas neuronas. Esta proteína es un ligando para el receptor RET y utiliza GFR-alfa 3 como correceptor. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Artemina; ARTE; Ennovina; EVN; NBN; Neublastina; factor neurotrófico |
| Intervalo del ensayo | De 4,10 a 1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 4 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q5T4W7 |
| Símbolo de gen | ARTN |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |