Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para artemina en humanos
Código de producto. 17135159
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17135159
Marca: Invitrogen™ EH37RBX5
La artemina humana cuantifica la artemina humana en suero, plasma y sobrenadante.
La artemina humana cuantifica la artemina humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la artemina humana natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de ligandos del factor neurotódico derivado de la línea celular glial (GDNF), que son un grupo de ligandos dentro de la superfamilia de moléculas de señalización TGF-beta. Los GDNF son únicos en tener propiedades neurotróficas y tienen un uso potencial para la terapia génica en enfermedades neurodegenerativas. Se ha demostrado que la artemina en cultivo apoya la supervivencia de varias poblaciones de neuronas periféricas y al menos una población de neuronas dopaminérgicas del SNC. Su papel en el PNS y el SNC está más fundamentado por su patrón de expresión en la proximidad de estas neuronas. Esta proteína es un ligando para el receptor RET y utiliza GFR-alfa 3 como correceptor. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Artemina; ARTE; Ennovina; EVN; NBN; Neublastina; factor neurotrófico
Intervalo del ensayo De 4,10 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q5T4W7
Símbolo de gen ARTN
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Artemina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min