missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human APP695+1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18100191
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18100191 500 μg 500 microgramos
18756468 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18100191

Marca: R&D Systems MAB890

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

APP 695+1 Monoclonal specifically detects APP 695+1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APP 695+1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 128715
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_958817
Símbolos de los genes APP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human APP695 +1 frameshift mutant Leu18-Arg336 (predicted) Accession # NP_958817
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 351
Especificidad de la prueba Detects human APP695 +1 in Western blots. It recognizes a common epitope present on APP695 +1 and APP770 found within the segments L18-R288 or P365-R411 of APP770 (Accession # P05067).
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.