Learn More
R&D Systems™ Human Apolipoprotein L1/APOL1 (NP_003652.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | Apolipoprotein L1 |
| Número de acceso | NP_003652.2 |
| ID de gen (Entrez) | 8542 |
| Alias de gen | APOL, APO-L, APOL1, APO-L1, ApoL-I, APO-LI, Apolipoprotein L, apolipoprotein L, 1, apolipoprotein L1, Apolipoprotein L-I, FSGS4 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |