Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para APOB humano
Código de producto. 16851566 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16851566 Humano 96 tests
1 options
Código de producto. 16851566
Marca: Proteintech™ KE0015896T
ELISA tipo sándwich de fase sólida que se utiliza para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de APOB endógena
  • Reconoce la APOB humana
  • La apoloproteína B (APOB) es una proteína plasmática que se sintetiza principalmente en el hígado
    • Esencial para el ensamblaje de VLDL en hígado e intestino
    • Juega un papel importante en el metabolismo de lípidos y colesterol
    • El gen apoB codifica dos isoproteínas mediante la edición de ARNm (APOB-48 y APOB-100)
      • ApoB-100: sintetizada por el hígado, es esencial para el ensamblaje de VLDL en el hígado
      • ApoB-48: Sintetiza por intestino delgado y es esencial para el montaje de quilomicrones en el intestino
    • Niveles de APOB plasmática asociados con cardiopatía coronaria
Proceso:
  • Anticuerpo específico para APOB previamente revestido en micropocillos
  • Proteína APOB en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para APOB humana para detectar la proteína APOB humana capturada
  • Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB)
  • Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
    • Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Especificaciones
Número de acceso NM_000384
Intervalo del ensayo De 3,9 a 250 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,68 ng/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 338
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P04114
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human APOB ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine