Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ApoA2 humana
Código de producto. 17194633
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17194633 96 pruebas paquete de 96
17195109 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17194633
Marca: Invitrogen™ EH33RB
ELISA
Human ApoA2 quantitates human ApoA2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ApoA2.
Se conocen al menos 9 formas polimórficas distintas de apolipoproteínas. Las apolipoproteínas actúan como estabilizadores de las partículas de lipoproteínas intactas. Las mediciones cuantitativas de las partículas HDL, LDL y VLDL del suero humano se utilizan a menudo para estimar el riesgo relativo de enfermedad coronaria de un individuo. Además, se ha sugerido que las mediciones inmunológicas cuantitativas de ciertas apolipoproteínas (especialmente A-1 y B) son estimadores más precisos de la enfermedad coronaria que las mediciones de las partículas de lipoproteínas (especialmente HDL y LDL). Las apolipoproteínas se obtienen del plasma humano mediante ultracentrifugación en gradiente de densidad y HPLC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Alp-2; APO A2; APOA2; Apoa-2; ApoAII; Apo-AII; ApoA-II; Apolipoproteína; Apolipoproteína A2; Apolipoproteína AII; Apolipoproteína A-II; Apolipoproteína A-II(1-76); Hdl-1; ProapoA-II; Proapolipoproteína A-II; Apolipoproteína A-II truncada
Intervalo del ensayo De 0,025 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,025 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P02652
Símbolo de gen APOA2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo ApoA2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min