missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human APLP-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18728707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18728707 25 μg 25 microgramos
18072982 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18728707 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF3129SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

APLP-1 Polyclonal specifically detects APLP-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno APLP-1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Simple Western 25 ug/mL, Immunohistochemistry 0.3-15 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P51693
Alias de gen amyloid beta (A4) precursor-like protein 1, amyloid precursor-like protein 1, amyloid-like protein 1, APLP1, APLPAPLP-1
Símbolos de los genes APLP1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human APLP-1 Gln34-Glu580 Accession # P51693
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 333
Especificidad de la prueba Detects human APLP-1 in Western blots. In Western blots, approximately 15% cross-reactivity with recombinant mouse APLP-1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.