Learn More
Invitrogen™ Human APC11 Synthetic Peptide
Código de producto. 15265069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15265069 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15265069 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PEP1069
Synthetic Peptide
APC11 Synthetic Peptide, PEP-1069, from Invitrogen.
Together with the cullin protein ANAPC2, constitutes the catalytic component of the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C), a cell cycle-regulated E3 ubiquitin ligase that controls progression through mitosis and the G1 phase of the cell cycle. The APC/C complex acts by mediating ubiquitination and subsequent degradation of target proteins: it mainly mediates the formation of 'Lys-11'-linked polyubiquitin chains and, to a lower extent, the formation of 'Lys-48'- and 'Lys-63'-linked polyubiquitin chains. May recruit the E2 ubiquitin-conjugating enzymes to the complex. [UniProt]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 51529
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q9NYG5
Nombre común Human APC11
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen ANAPC11
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS