Learn More
Invitrogen™ Human AP3B2 Synthetic Peptide
Código de producto. 15245279
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15245279 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15245279
Marca: Invitrogen™ PEP1277
Synthetic Peptide
AP3B2 Synthetic Peptide, PEP-1277, from Invitrogen.
The AP3 complex is a heterotetramer composed of two large adaptins (AP3D1, AP3B1 or AP3B2), a medium adaptin (AP3M1 or AP3M2) and a small adaptin (APS1 or AP3S2). The complex is associated with the Golgi region as well as more peripheral structures. It facilitates the budding of vesicles from the Golgi membrane and may be directly involved in trafficking to lysosomes. Unlike the homologous AP3B1, AP3B2-containing AP3 complexes are preferentially targeted to neuronal processes, and mice deficient in AP3B2 displayed compromised synaptic zinc stores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 8120
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q13367
Nombre común Human AP3B2
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen AP3B2
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS