Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ANGPTL3 humana
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
La ANGPTL3 humana cuantifica la ANGPTL3 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el ANGPTL3 humano natural y recombinante.
Este gen codifica un miembro de una familia de proteínas secretadas que actúan en la angiogénesis. La proteína codificada, que se expresa predominantemente en el hígado, se sigue procesando en una cadena que contiene un dominio de bobina en espiral C-terminal y una cadena C-terminal de fibrinógeno. La cadena N-terminal es importante para el metabolismo lipídico, mientras que la cadena C-terminal puede estar implicada en la angiogénesis. Las mutaciones en este gen causan la hipobetalipoproteinemia familiar de tipo 2.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | ANG-5; angiopoietina 5; angiopoietina like 3; angiopoietina-5; angiopoietina-like 3; proteína 3 similar a la angiopoietina; proteína 3 relacionada con la angiopoietina; ANGPT5; Angptl3; ANGPTL3(17-221); ANGPTL3(17-224); ANL3; FHBL2; hypl; hipolipidemia; UNQ153/PRO179 |
| Intervalo del ensayo | De 8,2 a 2000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 8,2 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9Y5C1 |
| Símbolo de gen | ANGPTL3 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |