missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Angiostatin Kringle 1-3 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18083442
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18083442 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18083442

Proveedor: R&D Systems BAF226

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Angiostatin Polyclonal specifically detects Angiostatin in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Angiostatin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL
N.º de referencia del gen P00747
Símbolos de los genes PLG
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Angiostatin Kringle 1-3 Val98-Ser358 (Cys188Ser, Cys316Ser) Accession # P00747
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5340
Especificidad de la prueba Detects human Angiostatin Kringle 1-3 in Western blots. This antibody will also recognize human plasminogen.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.