missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Amyloid beta (aa1-42) Antibody, R&D Systems™

Código de producto. p-7139652
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18080252 25 μg 25 microgramos
18081412 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18080252

Marca: R&D Systems MAB9618RSP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

beta Amyloid Monoclonal specifically detects beta Amyloid in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno betaAmyloid
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon MM26R
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2μm filtered solution in PBS.
Alias de gen Abeta, Amyloid beta, beta Amyloid, beta-Amyloid Peptide, Protease Nexin II
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein to human Amyloid beta 1-42 peptide
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 351
Especificidad de la prueba Detects human Amyloid beta (aa1-42) in sandwich ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.