Learn More
Invitrogen™ Human Aminopeptidase P1 ELISA Kit
Código de producto. p-7219462
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17105039
Marca: Invitrogen™ EH26RBX5
ELISA
Human Aminopeptidase P1 quantitates human Aminopeptidase P1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Aminopeptidase P1.
Este gen codifica la forma citosólica de una metaloaminopeptidasa que cataliza la escisión del aminoácido N-terminal adyacente a un residuo de prolina. El producto del gen puede desempeñar un papel en la degradación y maduración de taquicininas, neuropéptidos y hormonas peptídicas. El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Aminoacilprolina aminopeptidasa; aminopeptidasa P, citosólica; App; APP1; aminopeptidasa P citoplasmática; aminopeptidasa P citosólica; D230045I08Rik; OTTHUMP00000020457; OTTHUMP00000058856; RGD: 621274}; sAMP; aminopeptidasa P soluble; Xaa-Pro aminopeptidasa 1; XPNPEP; XPNPEP1; xpnpep1 {ECO: 0000312; XPNPEPL; XPNPEPL1; X-Pro aminopeptidasa 1; X-Pro aminopeptidasa 1, soluble; X-prolil aminopeptidasa (aminopeptidasa P) 1, soluble; X-prolil aminopeptidasa 1; X-prolil aminopeptidasa 1, soluble
Intervalo del ensayo De 2,048 a 500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9NQW7
Símbolo de gen Xpnpep1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo XPNPEP1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min