Learn More
Invitrogen™ Human Aminopeptidase P1 ELISA Kit
Descripción
Human Aminopeptidase P1 quantitates human Aminopeptidase P1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Aminopeptidase P1.
Este gen codifica la forma citosólica de una metaloaminopeptidasa que cataliza la escisión del aminoácido N-terminal adyacente a un residuo de prolina. El producto del gen puede desempeñar un papel en la degradación y maduración de taquicininas, neuropéptidos y hormonas peptídicas. El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Aminoacilprolina aminopeptidasa; aminopeptidasa P, citosólica; App; APP1; aminopeptidasa P citoplasmática; aminopeptidasa P citosólica; D230045I08Rik; OTTHUMP00000020457; OTTHUMP00000058856; RGD: 621274}; sAMP; aminopeptidasa P soluble; Xaa-Pro aminopeptidasa 1; XPNPEP; XPNPEP1; xpnpep1 {ECO: 0000312; XPNPEPL; XPNPEPL1; X-Pro aminopeptidasa 1; X-Pro aminopeptidasa 1, soluble; X-prolil aminopeptidasa (aminopeptidasa P) 1, soluble; X-prolil aminopeptidasa 1; X-prolil aminopeptidasa 1, soluble |
| Intervalo del ensayo | De 2,048 a 500 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9NQW7 |
| Símbolo de gen | Xpnpep1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |