missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Aminopeptidase N/CD13 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18160621
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18160621 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18160621

Marca: R&D Systems MAB3815

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications

Aminopeptidase N/CD13 Monoclonal specifically detects Aminopeptidase N/CD13 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Aminopeptidase N/CD13
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoassay
Clasificación Monoclonal
Clon 498001
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Simple Western 40 ug/mL, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL, Immunocytochemistry 5-25 ug/mL, Knockout Validated 2 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen AAA51719
Alias de gen alanyl (membrane) aminopeptidase, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, aminopeptidase N, ANPEP, AP-M, APN, AP-N, CD13, CD13 antigen, CD13APN, EC 3.4.11, EC 3.4.11.2, gp150, LAP1, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, P150, PEPN, PEPNhAPN
Símbolos de los genes ANPEP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Aminopeptidase N/CD13 Lys69-Lys967 Accession # AAA51719
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 290
Especificidad de la prueba Detects human Aminopeptidase N/CD13 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse Aminopeptidase N is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.