Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para aminopeptidasa humana LPAR/ERAP2
Código de producto. 17175009
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17175009 5 x 96 pruebas cada uno
17114543 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17175009
Marca: Invitrogen™ EH24RBX5
La aminopeptidasa humana LPAR/ERAP2 cuantifica la aminopeptidasa humana LPAR/ERAP2 en suero, plasma y sobrenadante.
La aminopeptidasa humana LPAR/ERAP2 cuantifica la aminopeptidasa humana LPAR/ERAP2 en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la aminopeptidasa humana LPAR/ERAP2 natural y recombinante.
Las aminopeptidasas hidrolizan aminoácidos N-terminal de proteínas o sustratos de péptidos. Las principales moléculas de clase I del complejo de histocompatibilidad dependen de aminopeptidasas como ERAP1 y LPAR para recortar precursores de péptidos antigénicos en el retículo endoplásmico después de la escisión en el citoplasma por tripeptidil peptidasa II.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Aminopeptidasa de retículo endoplásmico 2; ERAP2; FLJ23633; FLJ23701; FLJ23807; Arginina aminopeptidasa derivada de leucocitos; LRAP; L-RAP
Intervalo del ensayo De 1,23 a 300 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,23 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q6P179
Símbolo de gen ERAP2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo ERAP2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min