Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para aminopeptidasa humana LPAR/ERAP2
Descripción
La aminopeptidasa humana LPAR/ERAP2 cuantifica la aminopeptidasa humana LPAR/ERAP2 en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la aminopeptidasa humana LPAR/ERAP2 natural y recombinante.
Las aminopeptidasas hidrolizan aminoácidos N-terminal de proteínas o sustratos de péptidos. Las principales moléculas de clase I del complejo de histocompatibilidad dependen de aminopeptidasas como ERAP1 y LPAR para recortar precursores de péptidos antigénicos en el retículo endoplásmico después de la escisión en el citoplasma por tripeptidil peptidasa II.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Aminopeptidasa de retículo endoplásmico 2; ERAP2; FLJ23633; FLJ23701; FLJ23807; Arginina aminopeptidasa derivada de leucocitos; LRAP; L-RAP |
| Intervalo del ensayo | De 1,23 a 300 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,23 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q6P179 |
| Símbolo de gen | ERAP2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |