missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human AMICA/JAML Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18782418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18782418 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18782418

Marca: R&D Systems MAB34491SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

AMICA/JAML Monoclonal specifically detects AMICA/JAML in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AMICA/JAML
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 401901
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q86YT9
Alias de gen adhesion molecule, interacts with CXADR antigen 1, AMICA, AMICA1, CREA7-1, Gm638, JAML
Símbolos de los genes AMICA1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human AMICA/JAML Leu20-Leu275 Accession # Q86YT9
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 120425
Especificidad de la prueba Detects human AMICA/JAML in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse AMICA is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.