Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para alfa-galactosidasa A/GLA humana
Código de producto. p-7219407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17134979 5 x 96 pruebas cada uno
17804100 10 × 96 pruebas paquete de 10
17184503 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17134979
Marca: Invitrogen™ EH21RBX5
La alfa-galactosidasa A/GLA humana cuantifica la alfa-galactosidasa A/GLA humana en suero, plasma y sobrenadante.
La alfa-galactosidasa A/GLA humana cuantifica la alfa-galactosidasa A/GLA humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la alfa-galactosidasa A/GLA humana recombinante y natural.
Este gen codifica una glicoproteína homodímerica que hidroliza las fracciones terminales alfa-galactosílicas a partir de glicolípidos y glicoproteínas. Esta enzima hidroliza principalmente trihexósido de ceramida y puede catalizar la hidrólisis de la melibiosa en galactosa y glucosa. Una variedad de mutaciones en este gen afectan la síntesis, el procesamiento y la estabilidad de esta enzima, que causa la enfermedad de Fabry, un raro trastorno de almacenamiento lisosomal que resulta de una falta de catabolismo de las fracciones glicolipídicas alfa-D-galactosil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Agalsidasa; agalsidasa alfa; Ags; Alfa-D-galactosidasa A; alfa-D-galactósido galactohidrolasa; alfa-D-galactósido galactohidrolasa 1; alfa-gal A; alfa-galactosidasa A; GALA; galactosidasa alfa; galactosidasa, alfa; GLA; melibiasa
Intervalo del ensayo De 45 a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 45 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P06280
Símbolo de gen GLA
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo alfa galactosidasa
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min