missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B Alexa Fluor™ 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18733469
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18733469 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18733469 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB10324G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B Monoclonal specifically detects alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 491613
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen P18089
Alias de gen a-2B AdrenergicR, ADRA2B, ADRA2B adrenergic, alpha-2B-, receptor, ADRA2L1, ADRA2L1adrenergic receptor alpha 2B, ADRA2RL1, ADRARL1, adrenergic, alpha-2B-, receptor, Alpha-2 adrenergic receptor subtype C2, alpha-2-adrenergic receptor-like 1, alpha-2B adrenergic receptor, alpha2B AdrenergicR, Alpha-2B adrenoceptor, Alpha-2B adrenoreceptor, alpha-2B-adrenergic receptor, Alpha-2BAR, ALPHA2BAR, G-protein coupled receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human alpha-2B Adrenergic R/ADRA2B, Accession # P18089
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 151
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.