missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human alpha 2-Macroglobulin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18172891
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18172891 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18172891

Marca: R&D Systems MAB1938

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

alpha 2-Macroglobulin Monoclonal specifically detects alpha 2-Macroglobulin in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha 2-Macroglobulin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 257316
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Alias de gen A2M, alpha 2Macroglobulin, Alpha-2-M, alpha-2-macroglobulin, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5, CPAMD5, CPAMD5DKFZp779B086, FWP007, S863-7
Símbolos de los genes A2M
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human plasma-derived alpha 2 -Macroglobulin
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2
Especificidad de la prueba Detects human alpha 2 -Macroglobulin in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, this antibody does not cross-react with rhC5a or rmC5a.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.