Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de ALKP humano
Código de producto. p-7219384
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17104959 5 x 96 pruebas cada uno
17154483 96 pruebas paquete de 96
18567894 10 x 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17104959 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH19RBX5
El ALKP humano cuantifica el ALKP humano en suero, plasma, sobrenadante.
El ALKP humano cuantifica el ALKP humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el ALKP humano natural y recombinante.
La fosfatasa alcalina es una enzima de proteína homodimérica (86 kDa), que contiene dos átomos de zinc cruciales para su función catalítica por monómero y es óptimamente activa en entornos de pH alcalinos. La enzima se encuentra en procariotas y eucariotas, con la misma función general pero en diferentes formas estructurales adecuadas al medio ambiente del organismo. El ALP juega un papel en el metabolismo hepático y el desarrollo dentro del esqueleto. En bacterias, el ALP actúa como fuente de fosfato inorgánico. En la levadura, el ALP puede ser una proteína útil para estudiar la clasificación de proteínas de membrana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Akp2; Akp-2; fosfatasa alcalina 2; fosfatasa alcalina 2, hígado; Isozima de hígado/hueso/riñón de fosfatasa alcalina; precursor de fosfatasa alcalina (EC 3.1.3.2); isoforma no específica de tejido de fosfatasa alcalina; isoforma no específica de tejido de fosfatasa alcalina/TNS-AP; fosfatasa alcalina, biomineralización asociada; fosfatasa alcalina, hígado/hueso/riñón; Fosfatasa alcalina, isozima tisular no específico; Alpl; APTNAP; AP-TNAP; FLJ40094; FLJ93059; glicerofosfatasa; HOPS; isozima de hígado/hueso/riñón; Fosfatasa alcalina tipo hígado/hueso/riñón; MGC161443; MGC167935; foA; fosfatasa alcalina no específica de tejido; ALP tisular no específico; fosfatasa alcalina de ALP tisular no específica; TNAP; TNSALP; TNS-AP
Intervalo del ensayo De 2 a 500 mUI/ml
Sensibilidad del ensayo 2 mIU/ml
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P05186
Símbolo de gen ALPL
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo ALPL
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min