missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ALK/CD246 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7065984
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18739897 25 μg 25 microgramos
18123511 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18739897

Marca: R&D Systems MAB4210SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ALK/CD246 Monoclonal specifically detects ALK/CD246 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ALK/CD246
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 383625
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9UM73
Alias de gen ALK tyrosine kinase receptor, Anaplastic lymphoma kinase, anaplastic lymphoma kinase (Ki-1), anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase, CD246, CD246 antigen, EC 2.7.10.1, Ki-1, NBLST3, Tcrz
Símbolos de los genes ALK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ALK/CD246 Val19-Ser1038 Accession # Q9UM73
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 238
Especificidad de la prueba Detects human ALK/CD246 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.