missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human ALK-7 Antibody, R&D Systems™

Descripción
ALK-7/Activin Receptor Type 1C specifically detects ALK-7/Activin Receptor Type 1C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ALK-7/Activin Receptor Type 1C |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 10-25 μg/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | Q8NER5 |
| Alias de gen | activin A receptor, type IC, Activin receptor type IC, activin receptor type-1C, Activin receptor-like kinase 7, Activin RIC, ACTR-IC, ACVR1C, ACVRLK7, ALK7, ALK7ALK-7, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30 |
| Especie del huésped | Sheep |
| Inmunógeno | Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human ALK-7, Met1-Glu113, Accession No. Q8NER5 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?