Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ALK-6/BMPR-IB humana
Descripción
La ALK-6/BMPR-IB humana cuantifica la ALK-6/BMPR-IB humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la ALK-6/BMPR-IB humana natural y recombinante.
Los receptores de proteínas morfogenéticas óseas (BMP) son una familia de cinasas de serina/treonina transmembrana que incluyen los receptores de tipo I BMPR1A y BMPR1B y el receptor de tipo II BMPR2. Estos receptores también están estrechamente relacionados con los receptores de activina, ACVR1 y ACVR2. Los ligandos de estos receptores son miembros de la superfamilia TGF-beta. Las TGF-betas y las activinas transducir sus señales a través de la formación de complejos heteroméricos con 2 tipos diferentes de receptores de cinasa serina (treonina): Receptores tipo I de unos 50-55 kD y receptores tipo II de unos 70-80 kD. Los receptores de tipo II unen los ligandos en ausencia de receptores de tipo I, pero requieren sus respectivos receptores de tipo I para la señalización, mientras que los receptores de tipo I requieren sus respectivos receptores de tipo II para la unión de ligandos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | quinasa 6 tipo receptor de activina; Acvrlk6; AI385617; ALK6; ALK-6; AMDD; AV355320; BDA1D; BDA2; receptor BMP tipo 1 B; BMP15; Bmpr1b; BMPR-1 B; BMPRIB; BMPR-IB; receptor de serina/treonina quinasa de unión de proteínas morfogenéticas óseas; receptor de proteínas morfogenéticas óseas tipo 1 B; receptor de proteínas morfogenéticas óseas tipo IB; receptor de proteínas morfogenéticas óseas tipo 1 B; receptor de proteínas morfogenéticas óseas tipo 1 B; receptor de proteínas morfogenéticas óseas tipo IB; CDw293; CFK-43 A; Quinasa de receptor de serina/treonina; Receptor de proteína quinasa serina/treonina R6; SKR6 |
| Intervalo del ensayo | De 24 a 6000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 24 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O00238 |
| Símbolo de gen | BMPR1B |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |