Learn More
Invitrogen™ Human ALK-1 ELISA Kit
Descripción
La ALK-1 humana cuantifica la ALK-1 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el ALK-1 humano natural y recombinante.
La superfamilia de ligandos del TGF-beta ejerce su actividad biológica mediante la unión a complejos de receptores heteroméricos de dos tipos (I y II) de las serina/treonina quinasas. ALK1, al igual que los otros receptores de tipo I, contiene un dominio rico en cisteína con un espacio conservado de cisteína en la región extracelular y un dominio rico en glicina y serina que precede al dominio quinasa. El monómero humano reducido de ALK1 tiene una masa molecular calculada de aproximadamente 37,3 kDa. Debido a la glicosilación, la proteína humana recombinante migra como una proteína de 50-55 kDa en SDS-PAGE en condiciones de reducción. El ALK1 humano y el de ratón comparten aproximadamente un 71 % de identidad de secuencia de aminoácidos en sus dominios extracelulares. El ALK1 se expresa en gran medida en las células endoteliales y otros tejidos vasculares.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | receptor de activina A similar al tipo 1; receptor de activina A similar al tipo II 1; receptor de activina A tipo IL; receptor de activina A, similar al tipo II 1; receptor de activina A, similar al tipo II quinasa 1; quinasa 1 similar al receptor de activina; quinasa 1 similar al receptor de activina; quinasa 1 similar al receptor de activina; ACVRL1; ACVRLK1; AI115505; AI427544; ALK1; ALK-1; HHT; HHT2; ORW2; R3; R-3; Receptor de la proteína serina/treonina quinasa R3; SETHKIR; SKR3; Receptor de la superfamilia TGF-B tipo I; TSR-I |
| Intervalo del ensayo | De 0,18 a 40 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,18 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P37023 |
| Símbolo de gen | ACVRL1 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |