Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ALDH1A1 humano
Descripción
La ALDH1A1 humana cuantifica la ALDH1A1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el ALDH1A1 humano natural y recombinante.
ALDH1A1 pertenece a la familia de las aldehído deshidrogenasas. La aldehído deshidrogenasa es la segunda enzima de la principal vía oxidativa del metabolismo del alcohol. Dos isoformas hepáticas principales de esta enzima, la citosólica y la mitocondrial, se pueden distinguir por sus movilidades electroforéticas, sus propiedades cinéticas y sus localizaciones subcelulares. La mayoría de los caucásicos tienen dos isoenzimas principales, mientras que aproximadamente el 50 % de los orientales solo tienen la isoenzima citosólica, careciendo de la isoenzima mitocondrial. Una frecuencia de intoxicación alcohólica aguda notablemente mayor entre los orientales que entre los caucásicos podría estar relacionada con la ausencia de la isoenzima mitocondrial.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | acetaldehído deshidrogenasa 1; Ahd2; Ahd-2; familia de la alcohol deshidrogenasa 1, subfamilia A1; familia de la alcohol deshidrogenasa 1, subfamilia A2; ALDC; familia de la aldehído deshidrogenasa 1, miembro A1; familia de la aldehído deshidrogenasa 1, miembro A1; aldehído deshidrogenasa 1, citosólica hepática (clase 1); aldehído deshidrogenasa 1, soluble; aldehído deshidrogenasa 1, subfamilia A1; aldehído deshidrogenasa 1A1; aldehído deshidrogenasa 2; aldehído deshidrogenasa familia 1 miembro A1; aldehído deshidrogenasa familia 1, miembro A1; aldehído deshidrogenasa familia 1, subfamilia A1; aldehído deshidrogenasa, citosólica; aldehído deshidrogenasa, citosólica hepática; Aldh; ALDH clase 1; Aldh1; ALDH11; ALDH1A1; Aldh1a2; Aldh2; ALDH-E1; ALHDII; E1; proteína luminal del epidídimo 12; proteína luminal del epidídimo 9; proteína de unión al esperma secretor del epidídimo Li 53 e; HEL12; HEL-9; HEL-S-53 e; MGC2318; PUMB1; RALDH 1; ralDH1; retinal deshidrogenasa 1; retinaldehido deshidrogenasa 1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,4 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,4 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P00352 |
| Símbolo de gen | ALDH1A1 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |