Learn More
Invitrogen™ Human AID Synthetic Peptide
Descripción
AID Synthetic Peptide, PEP-0131, from Invitrogen.
This gene encodes a RNA-editing deaminase that is a member of the cytidine deaminase family. The protein is involved in somatic hypermutation, gene conversion, and class-switch recombination of immunoglobulin genes. Defects in this gene are the cause of autosomal recessive hyper-IgM immunodeficiency syndrome type 2 (HIGM2).
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 57379 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q9GZX7 |
| Nombre común | Human AID |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |