missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human AG-2/AGR2 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18081422
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18081422 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18081422

Marca: R&D Systems AF6068

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

AG-2/AGR2 Polyclonal specifically detects AG-2/AGR2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AG-2/AGR2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
N.º de referencia del gen O95994
Alias de gen AG2, AG-2, AG2member 17, AGR2, anterior gradient 2 homolog (Xenopus laevis), anterior gradient homolog 2 (Xenopus laevis), GOB-4, hAG-2, HPC8, PDIA17, secreted cement gland homolog
Símbolos de los genes AGR2
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human AG-2/AGR2, Arg21-Leu175, Accession # O95994
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10551
Especificidad de la prueba Detects human AG-2/AGR2 in direct ELISA and Western blots. In direct ELISAs, approximately 20% cross-reactivity with recombinant human AG-3 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.