missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Afadin/AF-6 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18757109
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18757109 25 μg 25 microgramos
18786239 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18757109 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB78291SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Afadin/AF-6 Monoclonal specifically detects Afadin/AF-6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Afadin/AF-6
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 851204
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P55196
Alias de gen AF6, AF-6, AF64, AFAD, afadin, FLJ34371, MLLT4, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila);translocated to, 4
Símbolos de los genes MLLT4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Afadin/AF-6 Asn217-Pro392 Accession # P55196
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4301
Especificidad de la prueba Detects human Afadin/AF-6 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.