missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Adenosine A2b R Alexa Fluor™ 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18796146
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18796146 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18796146 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB104442R100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Adenosine A2b R Monoclonal specifically detects Adenosine A2b R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Adenosine A2b R
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2683F
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen NP_000667
Alias de gen adenosine A2b receptor, Adenosine A2bR, adenosine receptor A2b, ADORA2, ADORA2B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human Adenosine A2b R synthetic peptide, Accession # NP_000667
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 136
Reconstitución Reconstitution default not known
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.