missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human ADAP Synthetic Peptide
Descripción
ADAP Synthetic Peptide, PEP-0518, from Invitrogen.
The adhesion and degranulation adaptor protein (ADAP) was initially identified as a molecular adapter that couples T cell receptor (TCR) stimulation to the avidity of integrins governing T cell adhesion. TCR stimulation promotes the formation of a multi-protein complex containing CARMA1, MALT1, and BCL-10, which through the association of ADAP, ultimately activates the NF-kappa-B family of transcription factors. More recent experiments have shown that ADAP controls optimal T cell proliferation, cytokine production, and expression of the Bcl-2 family member Bcl-x(L), suggesting that ADAP regulates T cell activation by promoting antigen-dependent T cell-antigen presenting cell (APC) activation. At least three isoforms of ADAP are known to exist.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 2533 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | O15117 |
| Nombre común | Human ADAP |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?