Learn More
Invitrogen™ Human ADAMTS4 ELISA Kit
Descripción
Human ADAMTS4 quantitates human ADAMTS4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ADAMTS4.
Este gen codifica un miembro de la familia de proteínas ADAMTS. Los miembros de la familia comparten varios módulos proteicos distintos, incluyendo una región de propéptidos, un dominio de metaloproteinasa, un dominio similar a la desintegración y un motivo de trombospondina tipo 1. Los miembros individuales de esta familia difieren en el número de motivos TS C-terminales, y algunos tienen dominios C-terminales únicos. La enzima codificada por este gen carece de un motivo TS C-terminal. Es responsable de la degradación del aggrecan, un proteoglicano importante del cartílago, y del brevican, una proteína de la matriz extracelular específica del cerebro. La disociación de aggrecan y brevian sugiere papeles clave de esta enzima en la enfermedad artrítica y en el sistema nervioso central, potencialmente, en la progresión del glioma.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 3830423K05; una desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombosponina 4; una desintegrina y metaloproteinasa; una desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombosponina 4; una desintegrina-como y metaloeptidasa (tipo reprolisina) con motivo de trombosponina tipo 1, 4; un tipo disintegrina y metaloproteasa tipo 4; ADponina tipo 4 Adam metallopeptidase con trombospondin tipo 1 motivo 4; ADAM metallopeptidasa con trombospondin tipo 1 motivo, 4; ADAM; ADAM-TS 4; miembro de la familia ADAMTS; ADAMTS-2; Adamts4; ADAM-TS4; ADAMTS-4; ADMP-1; Aggrecanasa; Aggrecanasa 1; aggrecanasa-1; KIAA0688; metaloendopeptidasas; metaloproteinasa; mKIAA0688; UNQ769/PRO1563 |
| Intervalo del ensayo | De 0,12 a 30 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,12 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O75173 |
| Símbolo de gen | ADAMTS4 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |