Learn More
Invitrogen™ Human ADAMTS4 ELISA Kit
Código de producto. 17104433
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17104433 96 pruebas paquete de 96
17154899 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17104433
Marca: Invitrogen™ EH14RB
ELISA
Human ADAMTS4 quantitates human ADAMTS4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ADAMTS4.
Este gen codifica un miembro de la familia de proteínas ADAMTS. Los miembros de la familia comparten varios módulos proteicos distintos, incluyendo una región de propéptidos, un dominio de metaloproteinasa, un dominio similar a la desintegración y un motivo de trombospondina tipo 1. Los miembros individuales de esta familia difieren en el número de motivos TS C-terminales, y algunos tienen dominios C-terminales únicos. La enzima codificada por este gen carece de un motivo TS C-terminal. Es responsable de la degradación del aggrecan, un proteoglicano importante del cartílago, y del brevican, una proteína de la matriz extracelular específica del cerebro. La disociación de aggrecan y brevian sugiere papeles clave de esta enzima en la enfermedad artrítica y en el sistema nervioso central, potencialmente, en la progresión del glioma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 3830423K05; una desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombosponina 4; una desintegrina y metaloproteinasa; una desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombosponina 4; una desintegrina-como y metaloeptidasa (tipo reprolisina) con motivo de trombosponina tipo 1, 4; un tipo disintegrina y metaloproteasa tipo 4; ADponina tipo 4 Adam metallopeptidase con trombospondin tipo 1 motivo 4; ADAM metallopeptidasa con trombospondin tipo 1 motivo, 4; ADAM; ADAM-TS 4; miembro de la familia ADAMTS; ADAMTS-2; Adamts4; ADAM-TS4; ADAMTS-4; ADMP-1; Aggrecanasa; Aggrecanasa 1; aggrecanasa-1; KIAA0688; metaloendopeptidasas; metaloproteinasa; mKIAA0688; UNQ769/PRO1563
Intervalo del ensayo De 0,12 a 30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,12 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O75173
Símbolo de gen ADAMTS4
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo ADAMTS4
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min