Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ADAMTS-13 humana
Descripción
La ADAMTS-13 humana cuantifica la ADAMTS-13 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el ADAMTS-13 humano natural y recombinante.
La ADAMTS13 es un miembro de la familia de proteínas ADAMTS (una desintegrina y metaloproteinasa con motivo de trombospondina). Los miembros de la familia comparten varios módulos proteicos distintos, entre ellos una región de propéptidos, un dominio de metaloproteinasa, un dominio similar a la desintegrina y un motivo de trombospondina tipo 1 (TS). Los miembros individuales de esta familia difieren en el número de motivos TS C-terminales, y algunos tienen dominios C-terminales únicos. La enzima es la proteasa de corte del factor von Willebrand (vWF), que es responsable de cortar en el sitio de Tyr842-Met843 de la molécula de vWF. La deficiencia de esta enzima se asocia con la púrpura trombocitopénica trombótica.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Una desintegrina y metaloproteinasa; una desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombospondina 13; una desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombospondina 13; una desintegrina y metaloprotetasa (tipo reprolysin) con motivos de trombospondina tipo 1, 13; una desintegrina y metaloprotetasa (tipo reprolysin) con motivos de trombospondina tipo 1, 13; ADAM; ADAM metalopéptidasa con motivo de trombospondina tipo 1, 13; ADAM metalopéptidasa con motivo de trombospondina tipo 1, 13; ADAMs; ADAM-TS 13; Adamts13; ADAM-TS13; ADAMTS-13; C9orf8; Gm710; LOC102554393; metalloendopeptidasas; UNQ6102/PRO20085; proteasa de corte del factor von Willebrand; proteasa de corte del vWF; VWFCP; vWF-CP; vWF-CP ARNm de corte del factor von Willebrand |
| Intervalo del ensayo | De 7,5 a 1800 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 7,5 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q76LX8 |
| Símbolo de gen | ADAMTS13 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |