Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ADAMTS-13 humana
Código de producto. 17134879
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17134879 5 x 96 pruebas cada uno
17804070 10 × 96 pruebas paquete de 10
17194403 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17134879
Marca: Invitrogen™ EH12RBX5
ELISA
La ADAMTS-13 humana cuantifica la ADAMTS-13 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el ADAMTS-13 humano natural y recombinante.
La ADAMTS13 es un miembro de la familia de proteínas ADAMTS (una desintegrina y metaloproteinasa con motivo de trombospondina). Los miembros de la familia comparten varios módulos proteicos distintos, entre ellos una región de propéptidos, un dominio de metaloproteinasa, un dominio similar a la desintegrina y un motivo de trombospondina tipo 1 (TS). Los miembros individuales de esta familia difieren en el número de motivos TS C-terminales, y algunos tienen dominios C-terminales únicos. La enzima es la proteasa de corte del factor von Willebrand (vWF), que es responsable de cortar en el sitio de Tyr842-Met843 de la molécula de vWF. La deficiencia de esta enzima se asocia con la púrpura trombocitopénica trombótica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Una desintegrina y metaloproteinasa; una desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombospondina 13; una desintegrina y metaloproteinasa con motivos de trombospondina 13; una desintegrina y metaloprotetasa (tipo reprolysin) con motivos de trombospondina tipo 1, 13; una desintegrina y metaloprotetasa (tipo reprolysin) con motivos de trombospondina tipo 1, 13; ADAM; ADAM metalopéptidasa con motivo de trombospondina tipo 1, 13; ADAM metalopéptidasa con motivo de trombospondina tipo 1, 13; ADAMs; ADAM-TS 13; Adamts13; ADAM-TS13; ADAMTS-13; C9orf8; Gm710; LOC102554393; metalloendopeptidasas; UNQ6102/PRO20085; proteasa de corte del factor von Willebrand; proteasa de corte del vWF; VWFCP; vWF-CP; vWF-CP ARNm de corte del factor von Willebrand
Intervalo del ensayo De 7,5 a 1800 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 7,5 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q76LX8
Símbolo de gen ADAMTS13
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo ADAMTS13
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min