Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ADAM-8 humana
Descripción
Human ADAM-8 quantitates human ADAM-8 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ADAM-8.
Este gen codifica un miembro de la familia ADAM (dominio de desintegrina y metaloproteasa). Los miembros de esta familia son proteínas ancladas en la membrana relacionadas estructuralmente con las desintegrinas de veneno de serpiente, y han estado implicados en una variedad de procesos biológicos que involucran interacciones célula-célula y célula-matriz, incluyendo la fertilización, el desarrollo muscular y la neurogénesis. La proteína codificada por este gen puede estar implicada en la adhesión celular durante la neurodegeneración y se cree que es un objetivo para las enfermedades respiratorias alérgicas, incluido el asma. El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Un dominio de desintegrina y metalopeptidasa 8; una desintegrina y metaloproteinasa; un dominio de desintegrina y metaloproteinasa 8; ADAM; ADAM 8; ADAM metalopeptidasa dominio 8; ADAM8; ADAM; ADAM; CD156; CD156a; Antígeno de superficie celular MS2; proteína que contiene el dominio de la desintegrina y metaloproteinasa 8; E430039A18Rik; antígeno de diferenciación leucocitaria humana; glicoproteína rica en cisteína macrófago; metaloendopeptidasas; MGC134985; Ms2; RGD1566394 |
| Intervalo del ensayo | De 1,8 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,8 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P78325 |
| Símbolo de gen | ADAM8 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |