missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de ADA humano

Código de producto. p-7219762
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17115339

Marca: Invitrogen™ EH9RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human ADA quantitates human ADA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ADA.

Cataliza la desaminación hidrolítica de adenosina y 2-desoxiadenosina. Desempeña una función importante en el metabolismo de la purina y en la homeostasis de adenosina. Modula la señalización por adenosina extracelular, lo que contribuye indirectamente a los eventos de señalización celular. Puede actuar como un regulador positivo de la coactivación de células T.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Ada; ada1; Adenosina aminohidrolasa; adenosina desaminasa; RP11-61L14.5; zgc:92028
Intervalo del ensayo De 21 a 5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 21 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P00813
Símbolo de gen ADA
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo ADA
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado