Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de ADA humano
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
Human ADA quantitates human ADA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ADA.
Cataliza la desaminación hidrolítica de adenosina y 2-desoxiadenosina. Desempeña una función importante en el metabolismo de la purina y en la homeostasis de adenosina. Modula la señalización por adenosina extracelular, lo que contribuye indirectamente a los eventos de señalización celular. Puede actuar como un regulador positivo de la coactivación de células T.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Ada; ada1; Adenosina aminohidrolasa; adenosina desaminasa; RP11-61L14.5; zgc:92028 |
| Intervalo del ensayo | De 21 a 5000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 21 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P00813 |
| Símbolo de gen | ADA |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |