Learn More
R&D Systems™ Human ACE Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Human ACE Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human ACE/CD143 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), heparin plasma (10 ul), saliva (25 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 0.78 to 50 ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.051 ng/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (Heparin), Saliva, Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human ACE. In addition to soluble ACE, this kit recognizes membrane-bound forms from lysates of cultured cells and supernates. |
| Suficiente para | 1 x 96-well Plate |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 1636 |
| Símbolo de gen | ACE |
| Mostrar más |