Learn More
Human ACE-2 Alexa Fluor™ 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18743357
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18743357 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18743357 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB9334U100UG
Rat Monoclonal Antibody
ACE-2 Monoclonal specifically detects ACE-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ACE-2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 379131
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q9BYF1
Alias de gen ACE2, ACEH, ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line, NS0-derived human ACE-2, Gln18-Ser740, Accession # Q9BYF1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59272
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG2b