missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ABCG2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18740038
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18740038 25 μg 25 microgramos
18789377 100 μg 100 microgramos
18760078 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18740038

Marca: R&D Systems MAB995SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 8 publications

ABCG2/CD338 Monoclonal specifically detects ABCG2/CD338 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCG2/CD338
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 5D3
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Alias de gen ABC transporter, ABC15, ABCP, ABCPMGC102821, ATP-binding cassette sub-family G member 2, ATP-binding cassette transporter G2, ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 2, BCRP, BCRP1, BCRPMRX, BMDP, Breast cancer resistance protein, CD338, CD338 antigen, CDw338, EST157481, mitoxantrone resistance protein, Mitoxantrone resistance-associated protein, MXR, MXRMXR1, placenta specific MDR protein, Placenta-specific ATP-binding cassette transporter
Símbolos de los genes ABCG2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 3T3 cells transduced with human ABCG2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9429
Especificidad de la prueba Detects human ABCG2 in flow cytometry and immunocytochemistry.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.