missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human A33 Alexa Fluor™ 647-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18154251
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18154251 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18154251

Marca: R&D Systems FAB30804R100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

A33/GPA33 Monoclonal antibody specifically detects A33/GPA33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno A33/GPA33
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2963F
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Flow Cytometry
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q99795
Alias de gen A33, cell surface A33 antigen, Glycoprotein A33, glycoprotein A33 (transmembrane), GPA33, MGC129986, MGC129987, transmembrane glycoprotein A33
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human A33, Ile22-Val235, Accession # Q99795
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10223
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2°C to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.