Learn More
Invitrogen™ Human 5'-Nucleotidase/CD73 ELISA Kit
Descripción
Human 5'-Nucleotidase/CD73 quantitates human 5'-Nucleotidase/CD73 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human 5'-Nucleotidase/CD73.
CD73 (Ecto-5-prime-nucleotidasa, 5-prime-ribonucleótido fosfohidrolasa) cataliza la conversión a pH neutro de mononucleótidos de 5-prime de purina en nucleósidos, siendo AMP el sustrato preferido. CD73 consta de un dímero de 2 subunidades idénticas de 70 kDa unidas externamente a la membrana plasmática por un enlace glucosilfosfatidilinositol. CD73 se utiliza como marcador de diferenciación de linfocitos. En consecuencia, se produce una deficiencia de CD73 en una variedad de enfermedades por inmunodeficiencia. Existen otras formas de nucleotidasa 5-prime en el citoplasma y los lisosomas, y se pueden distinguir de CD73 por sus afinidades de sustrato, el requerimiento de iones de magnesio divalente, la activación por ATP y la inhibición por fosfato inorgánico. El gen CD73 se ha localizado en 6q14-q21 mediante inmunofluorescencia y un estudio de un panel de híbridos de humano y ratón que contenían fragmentos del cromosoma 6 como translocaciones. Los defectos en el gen CD73 pueden provocar la calcificación de articulaciones y arterias y tuberculosis intestinal. Se han encontrado dos variantes de transcripción que codifican diferentes isoformas de CD73.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 2210401F01Rik; 5 nucleotidasa, ecto; 5 ' nucleotidasa, ecto; 5 '-NT; 5 '-nucleotidasa; 5 '-nucleotidasa ecto; 5 '-nucleotidasa, ecto (CD73); AI447961; CALJA; CD73; E5NT; ecto-5 '-nucleotidasa; eN; eNT; NT; Nt5; Nt5e; Nte; purina 5-prime-nucleotidasa |
| Intervalo del ensayo | De 35 a 8000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 35 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P21589 |
| Símbolo de gen | NT5E |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |