missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human 5-HT2C Alexa Fluor 405-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18716129
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18716129 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18716129

Marca: R&D Systems FAB5764V100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

5-HT2C Monoclonal specifically detects 5-HT2C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 5-HT2C
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 496214
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen 5-HT1C, 5-HT-1C, 5HT2C, 5-HT-2C, 5-HT2C5-hydroxytryptamine receptor 1C, 5-HTR2C, 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2C, 5-hydroxytryptamine receptor 2C, HTR1C, HTR2C, serotonin 5-HT-2C receptor, Serotonin receptor 2C
Símbolos de los genes HTR2C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human 5HT2C
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3358
Especificidad de la prueba Detects human 5HT2C in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.