missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human 4-1BB/TNFRSF9/CD137 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18713077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18713077 100 μg 100 microgramos
18734577 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18713077

Marca: R&D Systems MAB8381100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

4-1BB/TNFRSF9/CD137 Monoclonal specifically detects 4-1BB/TNFRSF9/CD137 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 4-1BB/TNFRSF9/CD137
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2356B
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen Q07011
Alias de gen 41BB, 4-1BB, 4-1BB ligand receptor, CD137, CD137 antigen, CD137MGC2172, CDw137, FLJ43501, ILA, ILAhomolog of mouse 4-1BB, induced by lymphocyte activation (ILA), interleukin-activated receptor, homolog of mouse Ly63, receptor protein 4-1BB, T cell antigen ILA, T-cell antigen 4-1BB homolog, T-cell antigen ILA, TNFRSF9, tumor necrosis factor receptor superfamily member 9, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human 4-1BB/TNFRSF9/CD137, Leu24-His183, Accession No. Q07011
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3604
Especificidad de la prueba Detects human 4-1BB/TNFRSF9/CD137 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.